α,α,α-Trifluoro-m-cresol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
A12784.06
A12784.14
A12784.22
A12784.06EA
24.7
EUR
A12784.06
A12784.14
A12784.22
α,α,α-Trifluoro-m-cresol ≥98%
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Purity: 98+%
CAS No.: 98-17-9
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4580
Odour: Phenol-like
Melting Point: -2°
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2045663
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002299
Fórmula:
C₇H₅F₃O Ponto de ebulição: 177…178 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 1,336 Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002299 Número CAS: 98-17-9 EINECS: 202-645-5 UN: 3265 ADR: 8,III |