Print…
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
168470250 168471000
ACRO168470250EA 24.2 EUR
ACRO168470250 ACRO168471000
α,α,α-Trifluoro-m-cresol 98+%
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 178 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –1,8 °C
Densidade: 1,33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002299
Número CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 1760
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %