α,α,α-Trifluoro-o-cresol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
A14231.03
A14231.06
A14231.14
A14231.03EA
53.4
EUR
A14231.03
A14231.06
A14231.14
α,α,α-Trifluoro-o-cresol ≥98%
α,α,α-Trifluoro-o-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 444-30-4
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1867917
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002222
Fórmula:
C₇H₅F₃O Ponto de ebulição: 147…148 °C Ponto de Fusão: 45…46 °C Densidade: >1 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002222 Número CAS: 444-30-4 EINECS: 207-148-7 UN: 3261 ADR: 8,III |