2-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
A14791.09
A14791.18
A14791.22
A14791.09EA
38.7
EUR
A14791.09
A14791.18
A14791.22
2-Fluorobenzyl alcohol ≥98%
2-Fluorobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 446-51-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2079486
MDL No.: MFCD00004601
Fórmula:
C₇H₇FO Ponto de ebulição: 201 °C Densidade: 1,175 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004601 Número CAS: 446-51-5 EINECS: 207-170-7 |