Print…
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
H50345.03 H50345.06
H50345.03EA 193 EUR
H50345.03 H50345.06
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
CAS No.: 125903-81-3 Molecular Formula: C8H8F2O2 Formula Weight: 174.15 MDL No.: MFCD00236227
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236227
Número CAS: 125903-81-3