Print…
4-(Trifluorometoxi)benzilamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
297700010 297700050
ACRO297700010EA 40.8 EUR
ACRO297700010 ACRO297700050
4-(Trifluorometoxi)benzilamina 97%
4-(Trifluorometoxi)benzilamina
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Ponto de ebulição: 57…60 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,25 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Número MDL : MFCD00061237
Número CAS: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %