Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
A13798.03 A13798.06
A13798.03EA 36.7 EUR
A13798.03 A13798.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 393-11-3 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 125-128° Beilstein Reference: 2650702 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014717
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Densidade: 1,752 g/cm³ (–123.15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014717
Número CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III