2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
A14413.09
A14413.18
A14413.30
A14413.09EA
47.1
EUR
A14413.09
A14413.18
A14413.30
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 400-98-6
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 105-109°
Beilstein Reference: 650808
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007155
Fórmula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Ponto de Fusão: 105…109 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007155 Número CAS: 400-98-6 EINECS: 206-926-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |