4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 452-71-1
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Boiling Point: 90-92°/16mm
Beilstein Reference: 1931798
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007832
Fórmula:
C₇H₈FN Ponto de ebulição: 90…92 °C (16 mmHg) Ponto de Fusão: 14 °C Densidade: 1,124 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007832 Número CAS: 452-71-1 EINECS: 207-208-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |