Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
208910100 208910500
ACRO208910100EA 58.9 EUR
ACRO208910100 ACRO208910500
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Fórmula: C₇H₆F₃N
Ponto de ebulição: 83 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 5…8 °C
Densidade: 1,296 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064396
Número CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %