5-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
B25381.09
B25381.18
B25381.09EA
32.4
EUR
B25381.09
B25381.18
5-Fluoro-o-toluidine ≥98%
5-Fluoro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 367-29-3
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5380
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 98-100°/15mm
Beilstein Reference: 2637584
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007764
Fórmula:
C₇H₈FN Peso Molecular: 125.15 g/mol Ponto de ebulição: 98…100 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 35…38 °C Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007764 Número CAS: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |