Print…
5-Fluoro-o-toluidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
119460250 119461000
ACRO119460250EA 106 EUR
ACRO119460250 ACRO119461000
5-Fluoro-o-toluidine 99%
5-Fluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 98…100 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007764
Número CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Brown to purple Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %