3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B22764.06
B22764.14
B22764.06EA
29.9
EUR
B22764.06
B22764.14
3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
3-Fluoro-o-toluidine
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Fórmula:
C₇H₈FN Ponto de ebulição: 205 °C Ponto de Fusão: 7 °C Densidade: 1,099 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007760 Número CAS: 443-86-7 EINECS: 207-142-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |