Print…
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 22.9 EUR
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Fórmula: C₇H₆F₃N
Ponto de ebulição: 187…193 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 5…6 °C
Densidade: 1,303 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007797
Número CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %