Print…
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
103180050 103181000 103185000 103180025
ACRO103180050EA 14.4 EUR
ACRO103180050 ACRO103181000 ACRO103185000 ACRO103180025
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₆F₃N
Ponto de ebulição: 170…173 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,296 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007718
Número CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration excess NaOH 98.0 to 100.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Phosphorous compounds (as P) ≤0.002 %
Freezing point -2.0 to 0.0°C