Print…
4-Fluorobenzilamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
171950250 171951000
ACRO171950250EA 55.4 EUR
ACRO171950250 ACRO171951000
4-Fluorobenzilamina 97%
4-Fluorobenzilamina
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 183…185 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008120
Número CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %