Print…
3-Fluorobenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (3-Fluorophenyl)methanamine
155500010 155500050
ACRO155500010EA 29.9 EUR
ACRO155500010 ACRO155500050
3-Fluorobenzylamine 97%
3-Fluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 87…89 °C (25 mmHg)
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Número MDL : MFCD00008113
Número CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure