Print…
3,4-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
264407-1G 264407-5G
SIAL264407-1GEA 54 EUR
SIAL264407-1G SIAL264407-5G
3,4-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de ebulição: 174
Ponto de Fusão: 31
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010145
Número CAS: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 2735
ADR: 8 III