Print…
2,6-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
264393-1G 264393-5G
SIAL264393-1GEA 45.3 EUR
SIAL264393-1G SIAL264393-5G
2,6-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de ebulição: 174…177 °C (1013 hPa)
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010144
Número CAS: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
UN: 2735
ADR: 8 II