2,5-Difluorobenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(2,5-Difluorophenyl)methanamine
A16530.03
A16530.06
A16530.14
A16530.03EA
39
EUR
A16530.03
A16530.06
A16530.14
2,5-Difluorobenzylamine 97%
2,5-Difluorobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 85118-06-5
Molecular Formula: C7H7F2N
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 76-78°/15mm
Beilstein Reference: 3539280
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010143
Fórmula:
C₇H₇F₂N Peso Molecular: 143.14 g/mol Ponto de ebulição: 76…78 °C (15 mmHg) Densidade: 1.222 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010143 Número CAS: 85118-06-5 EINECS: 285-658-9 UN: 2735 ADR: 8 III |