Print…
2,4-Difluorobenzilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
305660010 305660050 305660250
ACRO305660010EA 12.3 EUR
ACRO305660010 ACRO305660050 ACRO305660250
2,4-Difluorobenzilamina 98%
2,4-Difluorobenzilamina
Fórmula: C₇H₇F₂N
Ponto de ebulição: 82…84 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010142
Número CAS: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %