Print…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
476099-1G 476099-5G
SIAL476099-1GEA 72.2 EUR
SIAL476099-1G SIAL476099-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Ponto de ebulição: 205…207 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Número MDL : MFCD00039645
Número CAS: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8,III