4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1548-13-6
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-94°/35mm
Beilstein Reference: 881041
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002028
Fórmula:
C₈H₄F₃NO Ponto de ebulição: 91…94 °C (35 mmHg) Ponto de Fusão: 58…59 °C Densidade: 1,310 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002028 Número CAS: 1548-13-6 EINECS: 216-284-6 UN: 2285 ADR: 6.1,II |