α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 329-01-1
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4685
Odour: Pungent
Boiling Point: 53-54°/11mm
Beilstein Reference: 744880
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002020
Fórmula:
C₈H₄F₃NO Ponto de ebulição: 53…54 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 1,336 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002020 Número CAS: 329-01-1 EINECS: 206-341-3 UN: 2285 ADR: 6.1,II |