2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
B25630.03
B25630.06
B25630.03EA
79.6
EUR
B25630.03
B25630.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 69922-27-6
Molecular Formula: C8H3F4NO
Formula Weight: 205.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.455
Boiling Point: 53°/2.5mm
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00673069
Fórmula:
C₈H₃F₄NO Peso Molecular: 205.11 g/mol Ponto de ebulição: 53 °C (2.5 mmHg) Densidade: 1.418 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) |
Número MDL :
MFCD00673069 Número CAS: 69922-27-6 UN: 2206 ADR: 6.1 III |