Print…
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
B22691.09 B22691.18 B22691.30
B22691.09EA 73.6 EUR
B22691.09 B22691.18 B22691.30
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 99% CAS No.: 163444-17-5 Molecular Formula: C7H5F3IN Formula Weight: 287.02 Melting Point: 49-52° MDL No.: MFCD02683097
Fórmula: C₇H₅F₃IN
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683097
Número CAS: 163444-17-5