Print…
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
365858-1G 365858-5G
SIAL365858-1GEA 80.4 EUR
SIAL365858-1G SIAL365858-5G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno
Fórmula: C₇H₄F₃I
Ponto de ebulição: 183…185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,851 g/cm³ (26 °C)
Número MDL : MFCD00039398
Número CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4