5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18316.06
A18316.14
A18316.06EA
45.2
EUR
A18316.06
A18316.14
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥97%
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 328-80-3
Molecular Formula: C8H4F3NO4
Formula Weight: 235.12
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 2284651
Fórmula:
C₈H₄F₃NO₄ Ponto de Fusão: 127…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00024509 Número CAS: 328-80-3 |