Print…
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
43787.09 43787.04
43787.09EA 171 EUR
43787.09 43787.04
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid ≥98%
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 320-94-5 Molecular Formula: C8H4F3NO4 Formula Weight: 235.12 Physical Form: Powder
Fórmula: C₈H₄F₃NO₄
Peso Molecular: 235.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007142
Número CAS: 320-94-5