Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
A14494.06 A14494.14
A14494.06EA 62.3 EUR
A14494.06 A14494.14
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid ≥98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 455-24-3 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 220-222° Boiling Point: 247°/753mm MDL No.: MFCD00002562
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de ebulição: 247 °C (753 mmHg)
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002562
Número CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8