Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188460010 188460050
ACRO188460010EA 21.3 EUR
ACRO188460010 ACRO188460050
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de Fusão: 219…222 °C
Número MDL : MFCD00002562
Número CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Encomendar
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %