Print…
2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26688.03 H26688.06
H26688.03EA 40.6 EUR
H26688.03 H26688.06
2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
2-Fluoro-p-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 7697-23-6 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD03092906
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 186…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092906
Número CAS: 7697-23-6
EINECS: None