Print…
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20280.03 B20280.06
B20280.03EA 25.2 EUR
B20280.03 B20280.06
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 115029-22-6 Molecular Formula: C8H4F4O2 Formula Weight: 208.11 Melting Point: 126-128° MDL No.: MFCD00040980
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040980
Número CAS: 115029-22-6