Print…
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188450050 188450250
ACRO188450050EA 34.7 EUR
ACRO188450050 ACRO188450250
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 247 °C (753 mmHg)
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002476
Número CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
Encomendar
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %