Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B23072.03 B23072.06
B23072.03EA 56.6 EUR
B23072.03 B23072.06
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 98187-18-9 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Refractive Index: 1.5150
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso Molecular: 238.59 g/mol
Ponto de ebulição: 244
Ponto de Fusão: 75
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631576
Número CAS: 98187-18-9
UN: 3265
ADR: 8 II