α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
A14176.06
A14176.14
A14176.06EA
70.7
EUR
A14176.06
A14176.14
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride ≥97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 329-15-7
Molecular Formula: C8H4ClF3O
Formula Weight: 208.57
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4770
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 391282
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000694
Fórmula:
C₈H₄ClF₃O Peso Molecular: 208.57 g/mol Ponto de ebulição: 188…190 °C Ponto de Fusão: –3 °C Densidade: 1.404 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000694 Número CAS: 329-15-7 EINECS: 206-342-9 UN: 3265 ADR: 8 II |