Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 55.5 EUR
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Peso Molecular: 208.57 g/mol
Ponto de ebulição: 78…79 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1.4 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000694
Número CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %