5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13750.03
L13750.06
L13750.03EA
28.6
EUR
L13750.03
L13750.06
5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
5-Fluoro-2-toluoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 21900-39-0
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 108°/24mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236681
Fórmula:
C₈H₆ClFO Ponto de ebulição: 108 °C (24 mmHg) Densidade: 1,270 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236681 Número CAS: 21900-39-0 UN: 3265 ADR: 8,II |