Print…
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14493.06 A14493.14 A14493.22
A14493.06EA 50.1 EUR
A14493.06 A14493.14 A14493.22
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride ≥97%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2251-65-2 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4770 Odour: Pungent Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 391266 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000680
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Ponto de ebulição: 189…191 °C
Densidade: 1,408
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000680
Número CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II