Print…
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
312940050 312940250
ACRO312940050EA 27.7 EUR
ACRO312940050 ACRO312940250
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Peso Molecular: 208.57 g/mol
Ponto de ebulição: 184…186 °C (750 mmHg)
Densidade: 1.38 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000680
Número CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %