Print…
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
312930050 312930010 312930250
ACRO312930050EA 35.5 EUR
ACRO312930050 ACRO312930010 ACRO312930250
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Peso Molecular: 208.57 g/mol
Ponto de ebulição: 84…85 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1.41 g/cm³
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000667
Número CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %