Print…
4'-Fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
F3207-100G F3207-25G
SIALF3207-100GEA 128 EUR
SIALF3207-100G SIALF3207-25G
4'-Fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO
Peso Molecular: 138.14 g/mol
Ponto de ebulição: 196
Densidade: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000354
Número CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9