4'-Fluoroacetophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13950.14
A13950.22
A13950.36
A13950.14EA
33.5
EUR
A13950.14
A13950.22
A13950.36
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
4'-Fluoroacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 403-42-9
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 4°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 386013
MDL No.: MFCD00000354
Fórmula:
C₈H₇FO Ponto de ebulição: 194…196 °C Ponto de Fusão: 4 °C Densidade: 1,141 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000354 Número CAS: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |