Print…
4'-Fluoroacetophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 29 EUR
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoroacetophenone 99%
4'-Fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO
Peso Molecular: 138.14 g/mol
Ponto de ebulição: 196 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1.13 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000354
Número CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %