3'-Fluoroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
A11733.06
A11733.14
A11733.22
A11733.06EA
65.6
EUR
A11733.06
A11733.14
A11733.22
3'-Fluoroacetophenone ≥98%
3'-Fluoroacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 455-36-7
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -3°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 907041
MDL No.: MFCD00000338
Fórmula:
C₈H₇FO Peso Molecular: 138.14 g/mol Ponto de ebulição: 80…81 °C (9 mmHg) Ponto de Fusão: –3 °C Densidade: 1.130 Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000338 Número CAS: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |