2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
A10220.06
A10220.14
A10220.06EA
104
EUR
A10220.06
A10220.14
2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',6'-Difluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 13670-99-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4810
Boiling Point: 76-79°/15mm
Beilstein Reference: 2046068
MDL No.: MFCD00000328
Fórmula:
C₈H₆F₂O Ponto de ebulição: 76…79 °C (15 mmHg) Densidade: 1,195 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000328 Número CAS: 13670-99-0 EINECS: 237-151-9 |