3',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
A15832.06
A15832.14
A15832.22
A15832.06EA
24
EUR
A15832.06
A15832.14
A15832.22
3',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
3',4'-Difluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 369-33-5
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4916
Odour: Characteristic
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 94-95°/13mm
Beilstein Reference: 2206856
MDL No.: MFCD00009891
Fórmula:
C₈H₆F₂O Ponto de ebulição: 94…95 °C (13 mmHg) Ponto de Fusão: 19…20 °C Densidade: 1,246 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009891 Número CAS: 369-33-5 EINECS: 206-717-7 |