Print…
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
148350050 148350250 148351000
ACRO148350050EA 29.4 EUR
ACRO148350050 ACRO148350250 ACRO148351000
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅F₃O
Ponto de ebulição: 165…166 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,24 g/cm³
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000420
Número CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %