Print…
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
146720250 146721000
ACRO146720250EA 44.5 EUR
ACRO146720250 ACRO146721000
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de ebulição: 119…120 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 86 °C
Densidade: 1,126 g/cm³
Ponto de Inflamação: 108 °C
Número MDL : MFCD00001917
Número CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %