Print…
(3-Fluorophenyl)acetonitrile ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
A12737.06 A12737.14
A12737.06EA 43.3 EUR
A12737.06 A12737.14
(3-Fluorophenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 501-00-8 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 1861071 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001907
Fórmula: C₈H₆FN
Peso Molecular: 135.14 g/mol
Ponto de ebulição: 230 °C
Densidade: 1.156
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001907
Número CAS: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III